Learn More
2-(4-Isobutylphényl)propanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10526435
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 58609-73-7
Formule moléculaire C13H17N
Poids moléculaire (g/mol) 187.286
Numéro MDL MFCD02180706
Clé InChI PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
CID PubChem 108374
ChEBI CHEBI:27415
Nom IUPAC 2-[4-(2-méthylpropyle)phényle]propanenitrile
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Quantité 10 g
Poids de la formule 187.28
Pourcentage de pureté 97%