Learn More
2-(4-Fluorophényl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.40€ - 143.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1583-88-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.173 |
Numéro MDL | MFCD00134208 |
Clé InChI | CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-fluorophenethylamine, 2-4-fluorophenyl ethanamine, 2-4-fluoro-phenyl-ethylamine, p-fluorophenethylamine, 4-fluorophenylethylamine, 2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 4-fluoro, p-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl-ethylamine |
CID PubChem | 4653 |
Nom IUPAC | 2-(4-fluorophényl)éthanamine |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCN)F |
Description
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine may be employed as nucleophile in the synthesis of 2-amino-4-arylpyrimidine derivatives. It is suitable for use in the preparation of ortho-metalated primary phenethylamines having electron-releasing and electron-withdrawing groups on the aromatic ring, leading to complexes containing six membered palladacycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-(4-Fluorophényl)éthylamine peut être utilisée comme nucléophile dans la synthèse de dérivés de 2-amino-4-arylpyrimidine. Il convient à une utilisation dans la préparation de phénéthylamines primaires orthométalées ayant des groupes à libération et à retrait d’électrons sur le cycle aromatique, conduisant à des complexes à six palladacycles à faisceau.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Identifiants chimiques
1583-88-6 | |
139.173 | |
CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N | |
4653 | |
C1=CC(=CC=C1CCN)F |
C8H10FN | |
MFCD00134208 | |
4-fluorophenethylamine, 2-4-fluorophenyl ethanamine, 2-4-fluoro-phenyl-ethylamine, p-fluorophenethylamine, 4-fluorophenylethylamine, 2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 4-fluoro, p-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl-ethylamine | |
2-(4-fluorophényl)éthanamine |
Spécification
2-(4-Fluorophenyl)ethylamine | |
Jaune | |
50°C to 52°C | |
C8H10FN | |
MFCD00134208 | |
4-fluorophenethylamine, 2-4-fluorophenyl ethanamine, 2-4-fluoro-phenyl-ethylamine, p-fluorophenethylamine, 4-fluorophenylethylamine, 2-4-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 4-fluoro, p-fluorophenyl ethylamine, 2-4-fluorophenyl-ethylamine | |
CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-fluorophényl)éthanamine | |
4653 | |
97% |
1583-88-6 | |
1.061 g/mL | |
79°C (174°F) | |
1.507 | |
UN2922 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=CC=C1CCN)F | |
139.173 | |
139.17 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H314-H318-H227
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 216-435-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only