Learn More
Acide 2,4-diphényle-1,3-thiazole-5-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10163724
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 502935-47-9
Formule moléculaire C16H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 281.329
Numéro MDL MFCD07348756
Clé InChI KMOCHRNIGWCEJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-diphenylthiazole-5-carboxylic acid, diphenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2,4-diphenyl
CID PubChem 7131193
Nom IUPAC Acide 2,4-diphényl-1,3-thiazole-5-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=N2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 281.33
Pourcentage de pureté 97%