Learn More
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
53.00€ - 568.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1656-44-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3ClN2O6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.608 |
Numéro MDL | MFCD00007431 |
Clé InChI | SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride |
CID PubChem | 74255 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23035.06 |
5 g |
53.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23035.14 |
25 g |
163.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11426226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23035.22 |
100 g |
568.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride was used to protect primary amines. It was used as starting reagent in the synthesis of tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophenyl) sulfonyl]amino acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 2,4-dinitro-benzènesulfonyle a été utilisé pour protéger les amines primaires. Il a été utilisé comme réactif de départ dans la synthèse du tert-butyl 2-[(2,4-dinitrophényl) sulfonyl]amino-acétate.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
Identifiants chimiques
1656-44-6 | |
266.608 | |
SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N | |
74255 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl |
C6H3ClN2O6S | |
MFCD00007431 | |
2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride | |
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle |
Spécification
2,4-Dinitrobenzenesulfonyl chloride | |
100°C to 104°C | |
MFCD00007431 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl | |
266.608 | |
266.62 |
1656-44-6 | |
C6H3ClN2O6S | |
UN3096 | |
2,4-dinitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dinitro, 2,4-dinitrobenzenesulfonylchloride, 2,4-dinitrophenylsulfonyl chloride, zlchem 879, acmc-20a62d, ksc178i6f, 2,4-dinitrobenzene sulfochloride | |
SSFSNKZUKDBPIT-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2,4-dinitrobenzènesulfonyle | |
74255 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-749-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only