Learn More
2,4-diméthylthiazole, 98 %, Acros Organics
17.30€ - 32.20€
Identifiants chimiques
CAS | 541-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H7NS |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.18 |
Numéro MDL | MFCD00014509 |
Clé InChI | OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole |
CID PubChem | 10934 |
Nom IUPAC | 2,4-diméthyl-1,3-thiazole |
SMILES | CC1=NC(C)=CS1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
541-58-2 | |
113.18 | |
OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N | |
10934 | |
CC1=NC(C)=CS1 |
C5H7NS | |
MFCD00014509 | |
2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole | |
2,4-diméthyl-1,3-thiazole |
Spécification
2, 4-Dimethylthiazole | |
541-58-2 | |
100.0 | |
1.0500g/mL | |
42°C | |
97.5% min. (GC) | |
1.5081 to 1.5101 | |
27, IV, 981 | |
1.05 | |
Solubility in water: miscible with ice-cold water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether | |
CC1=NC(C)=CS1 | |
113.18 | |
113.18 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
Incolore à jaune | |
144°C to 146°C (719.0 mmHg) | |
Authentic | |
C5H7NS | |
MFCD00014509 | |
11, 3249 | |
2,4-dimethylthiazole, thiazole, 2,4-dimethyl, 2,4-methylthiazole, 2,4-dimethyl thiazole, unii-lht97038oa, 2,4-dimethyl-thiazole, dimethylthiazol, zlchem 533, 2,4 dimethylthiazole, 2.4-dimethylthiazole | |
OBSLLHNATPQFMJ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-diméthyl-1,3-thiazole | |
10934 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 208-786-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XJ4375000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,4-Dimethylthiazole
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.