Learn More
2’,4’-diméthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 402.00€
Identifiants chimiques
CAS | 89-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.205 |
Numéro MDL | MFCD00003571 |
Clé InChI | HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone |
CID PubChem | 6985 |
Nom IUPAC | 1-(2,4-diméthylphényl)éthanone |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12992.09 |
10 g |
sur devis
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11459873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12992.18 |
50 g |
116.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12992.30 |
250 g |
402.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
89-74-7 | |
148.205 | |
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N | |
6985 | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C |
C10H12O | |
MFCD00003571 | |
2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone | |
1-(2,4-diméthylphényl)éthanone |
Spécification
2',4'-Dimethylacetophenone | |
0.999 | |
100°C (212°F) | |
C10H12O | |
MFCD00003571 | |
2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C | |
148.205 | |
148.21 |
89-74-7 | |
227°C to 228°C | |
Characteristic | |
1.535 | |
956772 | |
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,4-diméthylphényl)éthanone | |
6985 | |
97% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
H302+H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 201-935-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only