Learn More
Acide 2,4-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.70€ - 441.00€
Identifiants chimiques
CAS 133730-34-4
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.982
Numéro MDL MFCD01074590
Clé InChI SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
CID PubChem 2734341
Nom IUPAC Acide (2,4-diméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11465807
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24374.03
1 g
48.70€
1g
11475807
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24374.06
5 g
120.00€
5g
11485807
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24374.14
25 g
441.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
133730-34-4
181.982
SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
2734341
B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
C8H11BO4
MFCD01074590
2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
Acide (2,4-diméthoxyphényl)boronique
Spécification
2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
115°C to 120°C
MFCD01074590
2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
181.982
181.98
133730-34-4
C8H11BO4
4744213
SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Acide (2,4-diméthoxyphényl)boronique
2734341
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante