Learn More
2’,4’-dihydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.50€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 89-84-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
Numéro MDL | MFCD00002279 |
Clé InChI | SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one |
CID PubChem | 6990 |
ChEBI | CHEBI:18414 |
Nom IUPAC | 1-(2,4-dihydroxyphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439962
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12066.18 |
50 g |
41.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449962
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12066.30 |
250 g |
137.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
89-84-9 | |
152.15 | |
SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N | |
6990 | |
1-(2,4-dihydroxyphényl)éthanone |
C8H8O3 | |
MFCD00002279 | |
2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one | |
CHEBI:18414 | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O |
Spécification
2',4'-Dihydroxyacetophenone | |
142°C to 146°C | |
MFCD00002279 | |
14,8140 | |
SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,4-dihydroxyphényl)éthanone | |
6990 | |
152.15 |
89-84-9 | |
C8H8O3 | |
1282505 | |
2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O | |
152.15 | |
CHEBI:18414 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-945-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AM7525000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only