Learn More
2’,4’-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.70€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 364-83-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6F2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.132 |
Numéro MDL | MFCD00151261 |
Clé InChI | QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213 |
CID PubChem | 67770 |
Nom IUPAC | 1-(2,4-difluorophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11465453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13420.06 |
5 g | |||||||
11475453
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13420.14 |
25 g |
176.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
364-83-0 | |
156.132 | |
QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N | |
67770 | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F |
C8H6F2O | |
MFCD00151261 | |
2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213 | |
1-(2,4-difluorophényl)éthanone |
Spécification
2',4'-Difluoroacetophenone | |
1.232 | |
66°C (150°F) | |
C8H6F2O | |
MFCD00151261 | |
2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213 | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F | |
156.132 | |
156.13 |
364-83-0 | |
80°C to 81°C (25 mmHg) | |
Characteristic | |
1.488 | |
1940741 | |
QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,4-difluorophényl)éthanone | |
67770 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-667-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only