Learn More
2’,4’-Difluoro-3’-méthoxyacétophénone, 97 %
83.28€ - 275.00€
Identifiants chimiques
CAS 373603-19-1
Formule moléculaire C9H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.158
Numéro MDL MFCD02258906
Clé InChI KTZOZLGEZVDGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-difluoro-3'-methoxyacetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxy acetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxyacetophenone, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 1-2,4-difluoro-3-methoxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-2,4-difluoro-3-methoxybenzene, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one
CID PubChem 3850760
Nom IUPAC 1-(2,4-difluoro-3-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)F)OC)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11415800
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26456.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11425800
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26456.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
373603-19-1
186.158
KTZOZLGEZVDGMS-UHFFFAOYSA-N
3850760
CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)F)OC)F
C9H8F2O2
MFCD02258906
2',4'-difluoro-3'-methoxyacetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxy acetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxyacetophenone, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 1-2,4-difluoro-3-methoxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-2,4-difluoro-3-methoxybenzene, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one
1-(2,4-difluoro-3-méthoxyphényl)éthanone
Spécification
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
C9H8F2O2
MFCD02258906
KTZOZLGEZVDGMS-UHFFFAOYSA-N
1-(2,4-difluoro-3-méthoxyphényl)éthanone
3850760
97%
373603-19-1
1.494
2',4'-difluoro-3'-methoxyacetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxy acetophenone, 2,4-difluoro-3-methoxyacetophenone, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 1-2,4-difluoro-3-methoxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-2,4-difluoro-3-methoxybenzene, 1-2,4-difluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one
CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)F)OC)F
186.158
186.15
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante