Learn More
2,4-Acide dichloronicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
20.45€ - 56.90€
Identifiants chimiques
CAS 262423-77-8
Formule moléculaire C6H3Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 192.00
Numéro MDL MFCD06796292
Clé InChI ZFGZNVSNOJPGDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloronicotinc acid, 2,4-dichloronicotinicacid, 2,4-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2.4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-3-carboxylicacid, dichloronicotinic acid;, pubchem17746, 2,4-dichloronicotinic acid;
CID PubChem 10583887
Nom IUPAC Acide 2,4-dichloropyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15494558
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58239.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15484558
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58239.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
262423-77-8
192.00
ZFGZNVSNOJPGDV-UHFFFAOYSA-N
10583887
OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1Cl
C6H3Cl2NO2
MFCD06796292
2,4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloronicotinc acid, 2,4-dichloronicotinicacid, 2,4-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2.4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-3-carboxylicacid, dichloronicotinic acid;, pubchem17746, 2,4-dichloronicotinic acid;
Acide 2,4-dichloropyridine-3-carboxylique
Spécification
2,4-Dichloronicotinic acid
166°C to 167°C
MFCD06796292
ZFGZNVSNOJPGDV-UHFFFAOYSA-N
Acide 2,4-dichloropyridine-3-carboxylique
10583887
97%
262423-77-8
C6H3Cl2NO2
2,4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloronicotinc acid, 2,4-dichloronicotinicacid, 2,4-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2.4-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-3-carboxylicacid, dichloronicotinic acid;, pubchem17746, 2,4-dichloronicotinic acid;
OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1Cl
192.00
192
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante