Learn More
Chlorure de 2,4-dichloro-N-hydroxybenzènecarboximidoyle, 97 %, Thermo Scientific™
86.90€ - 433.00€
Identifiants chimiques
CAS 29203-60-9
Formule moléculaire C7H4Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 224.465
Numéro MDL MFCD00192643
Clé InChI GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Synonyme 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
CID PubChem 9583124
Nom IUPAC Chlorure de(1Z)-2,4-dichloro-N-hydroxybenzènecarboximidoyl
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10466292
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB06594DA
1 g Flacon en verre ambré
86.90€
1g
10651503
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB06594EA
10 g Flacon en verre ambré
433.00€
10g
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de 2,4-dichloro-N-hydroxybenzènecarboximidoyle, 97 %, Thermo Scientific™