Learn More
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.80€ - 194.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1780-31-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.01 |
Clé InChI | DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p |
CID PubChem | 74508 |
Nom IUPAC | 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine |
SMILES | CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10410934
|
Thermo Scientific Acros
398290010 |
1 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
10624195
|
Thermo Scientific Acros
398290050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1780-31-0 | |
163.01 | |
pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p | |
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine |
C5H4Cl2N2 | |
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N | |
74508 | |
CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl |
Spécification
2, 4-Dichloro-5-methylpyrimidine | |
26.0°C to 28.0°C | |
109.0°C (11.0 mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
1.39 | |
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine | |
74508 | |
98% |
1780-31-0 | |
1.3900g/mL | |
113°C | |
C5H4Cl2N2 | |
pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p | |
CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl | |
163.01 | |
163.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-227-8
- 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.