Learn More
2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific™
27.30€ - 79.16€
Identifiants chimiques
CAS 99817-36-4
Formule moléculaire C8H6Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.04
Numéro MDL MFCD00270764
Clé InChI YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
CID PubChem 7020339
Nom IUPAC 2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrobenzène-1-olate
SMILES CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11415916
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22261.88
2.5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11425916
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22261.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
99817-36-4
235.04
YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
7020339
CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
C8H6Cl2NO3
MFCD00270764
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrobenzène-1-olate
Spécification
2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
49°C to 51°C
MFCD00270764
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
235.04
236.05
99817-36-4
C8H6Cl2NO3
UN2811
YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrobenzène-1-olate
7020339
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H318-H317
Toxic if swallowed.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P333+P313-P363-P501c
H301-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 420-740-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante