Learn More
2,4-dibromothiophène, 97 %, Maybridge
Code produit. 10403023
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 3140-92-9
Formule moléculaire C4H2Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.928
Numéro MDL MFCD00043889
Clé InChI WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
CID PubChem 2724560
Nom IUPAC 2,4-dibromothiophène
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dibromothiophene
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Densité 2.1400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.93
Pourcentage de pureté 95%