Learn More
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477525
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
CAS 43167-79-9
Point de fusion 194°C to 196°C
Formule moléculaire C19H20N6O
Numéro MDL MFCD00272362
Quantité 1 g
Synonyme 1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl, 2,4-dianilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-morpholino-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n,n'-diphenyl-1,3,5 triazine-2,4-diamine, 6-morpholin-4-yl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, aamt, 2,4-bis anilino-6-4-morpholinyl-1,3,5-triazine, 6-4-morpholinyl-n2,n4-diphenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Clé InChI GSXOUQFSYTZEJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=NC(=NC(=N2)NC3=CC=CC=C3)NC4=CC=CC=C4
Nom IUPAC 6-morpholin-4-yl-2-N,4-N-diphényl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 348.41
CID PubChem 780750
Poids de la formule 348.41
Pourcentage de pureté 97%