Learn More
2,4-diaminophénol dichlorhydrate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.30€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 137-09-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10Cl2N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.06 |
Numéro MDL | MFCD00012979 |
Clé InChI | KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx |
CID PubChem | 8715 |
SMILES | [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11463278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17697.14 |
25 g |
35.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17697.22 |
100 g |
101.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,4-Diaminophenol dihydrochloride (Amidol) is used in the dye manufacturing industries and as a color accelerator in photographic developers. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,4-dichlorhydrate de diaminophénol (Amidol) est utilisé dans les industries de fabrication de colorants et comme accélérateur de couleurs dans les développeurs photographiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans lʼeau ; turbidité très faible [27,5 g/100 ml (15°C).]
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.
Identifiants chimiques
137-09-7 | |
197.06 | |
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N | |
8715 |
C6H10Cl2N2O | |
MFCD00012979 | |
2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1 |
Spécification
2,4-Diaminophenol dihydrochloride | |
∼280°C (decomposition) | |
MFCD00012979 | |
3913728 | |
2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx | |
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N | |
dihydrogen 2,4-diaminophenol dichloride | |
8715 | |
≥98% |
137-09-7 | |
C6H10Cl2N2O | |
UN2811 | |
14,2983 | |
Soluble in water; very faint turbidity [27.5g/100 mL (15°C).] | |
[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1 | |
197.06 | |
197.07 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-279-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SK7600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only