Learn More
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline, 97 %, Thermo Scientific™
40.55€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS | 119584-70-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7FN4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.17 |
Numéro MDL | MFCD00221785 |
Clé InChI | ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 456246 |
Nom IUPAC | 5-fluoroquinazoline-2,4-diamine |
SMILES | NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11459906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20880.03 |
1 g |
40.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11469906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20880.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
119584-70-2 | |
178.17 | |
ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoroquinazoline-2,4-diamine |
C8H7FN4 | |
MFCD00221785 | |
456246 | |
NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1 |
Spécification
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline | |
245°C to 248°C | |
MFCD00221785 | |
2,4-diamino-5-fluoroquinazoline, 5-fluoro-2,4-diaminoquinazoline, 5-fluoro-2,4-quinazolinediamine, 2,4-quinazolinediamine, 5-fluoro, 2,4-quinazolinediamine,5-fluoro, 5-fluoro-quinazoline-2,4-diamine, pubchem6314, fluoroquinazolinediamine, zlchem 1102, acmc-1ca7i | |
NC1=NC(N)=C2C(F)=CC=CC2=N1 | |
178.17 | |
178.17 |
119584-70-2 | |
C8H7FN4 | |
3590571 | |
ZFIDHZVBIBPRBQ-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoroquinazoline-2,4-diamine | |
456246 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : VA1367730
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante