Learn More
2,4-DB acide (4-(2,4-Dichlorophénoxy)butyrique), SPEX CertiPrep™
Code produit. 16300018
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2,4-DB94-82-61000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-DB
CAS 94-82-6, 1634-04-4
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire C10H10Cl2O3
Clé InChI YIVXMZJTEQBPQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)OCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide 4-(2,4-dichlorophénoxy)butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 249.087
CID PubChem 1489
ChEBI CHEBI:73173
Solvant ou matrice MTBE
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-DB
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methyl-tert-butyl ether
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire