Learn More
2-(4-Chlorophényl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.60€ - 328.00€
Identifiants chimiques
CAS 156-41-2
Formule moléculaire C8H11ClN
Poids moléculaire (g/mol) 156.63
Numéro MDL MFCD00008191
Clé InChI SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
CID PubChem 67430
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)éthanamine
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15479568
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63081.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15489568
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63081.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15499568
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63081.22
100 g
328.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
156-41-2
156.63
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
67430
[NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
C8H11ClN
MFCD00008191
4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
2-(4-chlorophényl)éthanamine
Spécification
2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
1.120 g/mL
106°C (223°F)
MFCD00008191
4-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethylamine, 2-4-chlorophenyl ethanamine, 2-p-chlorophenyl ethylamine, p-chlorophenethylamine, 2-4-chlorophenyl ethan-1-amine, 4-chlorobenzeneethanamine, 2-4-chloro-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-chloro, beta-p-chlorophenyl ethylamine
[NH3+]CCC1=CC=C(Cl)C=C1
156.63
155.62
Liquide
156-41-2
60°C to 65°C (0.1 mmHg)
C8H11ClN
508247
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-O
2-(4-chlorophényl)éthanamine
67430
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 205-853-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures