Learn More
2,4-Bis(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11409007
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-71-5
Formule moléculaire C8H5F6N
Poids moléculaire (g/mol) 229.125
Numéro MDL MFCD00236209
Clé InChI UIWVOUBVGBJRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-bis trifluoromethyl aniline, 2,4-ditrifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine,2,4-bis trifluoromethyl, benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl phenylamine, pubchem7127, acmc-1cr1l
CID PubChem 602856
Nom IUPAC 2,4-bis(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline
Point d’ébullition 50°C (0.4 mmHg)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.4372
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 3319910
Poids de la formule 229.13
Pourcentage de pureté 97%