Learn More
2’,4’-bis(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
41.66€ - 111.56€
Identifiants chimiques
CAS | 237069-82-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H6F6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.147 |
Numéro MDL | MFCD00042495 |
Clé InChI | MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2',4'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2,4-di trifluoromethyl acetophenone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis trifluoromethyl acetophenone, pubchem7002, 2,4-ditrifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene |
CID PubChem | 2736093 |
Nom IUPAC | 1-[2,4-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26802.MD |
250 mg |
41.66€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26802.03 |
1 g |
111.56€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
237069-82-8 | |
256.147 | |
MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N | |
2736093 | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C10H6F6O | |
MFCD00042495 | |
1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2',4'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2,4-di trifluoromethyl acetophenone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis trifluoromethyl acetophenone, pubchem7002, 2,4-ditrifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene | |
1-[2,4-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanone |
Spécification
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone | |
C10H6F6O | |
MFCD00042495 | |
MHLYNSLYUWMONA-UHFFFAOYSA-N | |
1-[2,4-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanone | |
2736093 | |
97% |
237069-82-8 | |
1.42 | |
1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2',4'-bis trifluoromethyl acetophenone, 2,4-di trifluoromethyl acetophenone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis trifluoromethyl acetophenone, pubchem7002, 2,4-ditrifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene | |
CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
256.147 | |
256.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante