Learn More
2,4,6-triméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.80€ - 84.50€
Identifiants chimiques
CAS | 527-60-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.19 |
Numéro MDL | MFCD00002235 |
Clé InChI | BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6 |
CID PubChem | 10698 |
Nom IUPAC | 2,4,6-triméthylphénol |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10356880
|
Thermo Scientific Acros
140210100 |
10 g | Flacon en verre |
25.80€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10005763
|
Thermo Scientific Acros
140210500 |
50 g | Flacon en verre |
84.50€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
527-60-6 | |
136.19 | |
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N | |
10698 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C |
C9H12O | |
MFCD00002235 | |
mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6 | |
2,4,6-triméthylphénol |
Spécification
2, 4, 6-Trimethylphenol | |
98.5 | |
70°C to 73°C | |
220°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3C6H2OH | |
06, 518 | |
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-triméthylphénol | |
10698 | |
99% |
527-60-6 | |
100.0 | |
Beige | |
Authentique | |
C9H12O | |
MFCD00002235 | |
mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6 | |
CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C | |
136.19 | |
136.19 | |
Aiguilles cristallines |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Risque présumé d’effets graves pour les organes
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-419-2
RUO – Research Use Only