missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Triméthyl-1,6-heptadien-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11480581
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 79604-66-3
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00026060
Clé InChI METKJWMTLIYYIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethyl-1,6-heptadien-4-ol, diisobutenyl methyl carbinol
CID PubChem 144898
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylhepta-1,6-dien-4-ol
SMILES CC(=C)CC(C)(CC(=C)C)O

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'