Learn More
2,4,6-Triiodophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.08€ - 327.63€
Identifiants chimiques
CAS | 609-23-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3I3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 471.802 |
Numéro MDL | MFCD00002179 |
Clé InChI | VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo |
CID PubChem | 11862 |
Nom IUPAC | 2,4,6-Triiodophénol |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414100
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17145.06 |
5 g |
37.08€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17145.14 |
25 g |
104.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17145.22 |
100 g |
327.63€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,4,6-Triiodophenol is used as an iodinated disinfection by product formed during chlorination of sewage effluents. It is also used as a potent thyroid disrupting chemical and to investigate deiodinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,4,6-Triiodophénol est utilisé comme désinfection iodée par un produit formé lors de la chloration des effluents d’eaux usées. Il sert également de puissant produit chimique perturbateur thyroïdien et pour étudier la déiodinase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
609-23-4 | |
471.802 | |
VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N | |
11862 | |
C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I |
C6H3I3O | |
MFCD00002179 | |
phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo | |
2,4,6-Triiodophénol |
Spécification
2,4,6-Triiodophenol | |
156°C to 160°C | |
MFCD00002179 | |
Light sensitive | |
Insoluble in water. | |
C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I | |
471.802 | |
471.8 |
609-23-4 | |
C6H3I3O | |
2046861 | |
phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo | |
VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-Triiodophénol | |
11862 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H312-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 210-186-7
missing translation for 'rtecsNumber' : SN2800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only