Learn More
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
60.10€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28314-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3F3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.094 |
Numéro MDL | MFCD00042398 |
Clé InChI | SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro |
CID PubChem | 520373 |
Nom IUPAC | Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19758.03 |
1 g |
60.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19758.06 |
5 g |
225.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
28314-80-9 | |
176.094 | |
SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N | |
520373 | |
C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F |
C7H3F3O2 | |
MFCD00042398 | |
benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro | |
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque |
Spécification
2,4,6-Trifluorobenzoic acid | |
140°C to 142°C | |
MFCD00042398 | |
benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro | |
C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F | |
176.094 | |
176.1 |
28314-80-9 | |
C7H3F3O2 | |
1958300 | |
SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque | |
520373 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only