Learn More
2,4,6-trichloro-5-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.66€ - 372.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1780-36-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3Cl3N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.443 |
Numéro MDL | MFCD00233525 |
Clé InChI | VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine |
CID PubChem | 232789 |
Nom IUPAC | 2,4,6-trichloro-5-méthylpyrimidine |
SMILES | CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15461268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55115.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15441268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55115.03 |
1 g |
110.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15451268
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55115.06 |
5 g |
372.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1780-36-5 | |
197.443 | |
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N | |
232789 | |
CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl |
C5H3Cl3N2 | |
MFCD00233525 | |
5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine | |
2,4,6-trichloro-5-méthylpyrimidine |
Spécification
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine | |
65°C to 69°C | |
MFCD00233525 | |
5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine | |
CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl | |
197.443 | |
197.45 |
1780-36-5 | |
C5H3Cl3N2 | |
UN1759 | |
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-trichloro-5-méthylpyrimidine | |
232789 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only