Learn More
Acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 233.00€
Identifiants chimiques
CAS 14348-40-4
Formule moléculaire C7H3Br3O3
Poids moléculaire (g/mol) 374.81
Numéro MDL MFCD00055557
Clé InChI YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
CID PubChem 151915
Nom IUPAC Acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11430248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23790.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11440248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23790.06
5 g
74.00€
5g
11450248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23790.14
25 g
233.00€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14348-40-4
374.81
YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
151915
C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
C7H3Br3O3
MFCD00055557
3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque
Spécification
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
144°C to 149°C
MFCD00055557
3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
374.81
374.81
14348-40-4
C7H3Br3O3
2844497
YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque
151915
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante