Learn More
2,4,6,8-Tetraméthylcyclotétrasiloxane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379295
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Tetramethyl-cyclotetrasiloxane is a good impregnant of photoelectric material. It is used to manufacture of modified siloxane with defined hydrogen content and chain quantity. It is also used in production of silicone polymers and acts as a precursor for the deposition of polysiloxane, cyclic siloxane, silicon dioxide, oxycarbide thin films with low dielectric constant for microelectronics and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthyl-cyclotétrasiloxane est un bon imprégnant de matière photoélectrique. Il est utilisé pour fabriquer du siloxane modifié avec une teneur en hydrogène et une quantité de chaîne définies. Il est également utilisé dans la production de polymères de silicone et sert de précurseur pour le dépôt de polysiloxane, de siloxane cyclique, de dioxyde de silicone, de films minces d’oxycarbure avec une faible constante diélectrique pour la microélectronique et les semi-conducteurs.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases et les acides. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2370-88-9
Formule moléculaire C4H12O4Si4
Poids moléculaire (g/mol) 236.476
Numéro MDL MFCD00039567
Clé InChI WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
CID PubChem 6327421
Nom IUPAC 2,4,6,8-tétraméthyl-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacycloocta-1,3-diéne
SMILES C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
Spécification
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Nom chimique ou matériau 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Point de fusion -69°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1787074
Point d’éclair 25°C (77°F)
Informations sur la solubilité Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 240.51
Pourcentage de pureté 99%
Indice de réfraction 1.387
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.991