Learn More
2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
53.40€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4460-86-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.20 |
Numéro MDL | MFCD00003312 |
Clé InChI | IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296 |
CID PubChem | 20525 |
Nom IUPAC | 2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde |
SMILES | COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22792.14 |
25 g |
53.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22792.22 |
100 g |
144.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4460-86-0 | |
196.20 | |
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N | |
20525 | |
COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC |
C10H12O4 | |
MFCD00003312 | |
asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296 | |
2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde |
Spécification
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde | |
111°C to 115°C | |
C10H12O4 | |
1951403 | |
asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296 | |
COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC | |
196.20 | |
196.2 |
4460-86-0 | |
140°C (4 mmHg)(sublimation) | |
MFCD00003312 | |
Air Sensitive | |
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,5-triméthoxybenzaldéhyde | |
20525 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 224-713-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CU8460000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only