Learn More
2,4,5-trichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
19.19€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5750-76-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4HCl3N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.42 |
Clé InChI | GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine |
CID PubChem | 237259 |
Nom IUPAC | 2,4,5-trichloropyrimidine |
SMILES | C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15585116
|
Thermo Scientific Acros
443990010 |
1 g | |||||||
15595116
|
Thermo Scientific Acros
443990050 |
5 g | |||||||
15505126
|
Thermo Scientific Acros
443990250 |
25 g |
149.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5750-76-5 | |
183.42 | |
2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine | |
2,4,5-trichloropyrimidine |
C4HCl3N2 | |
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N | |
237259 | |
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl |
Spécification
2,4,5-Trichloropyrimidine | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
C4HCl3N2 | |
GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,5-trichloropyrimidine | |
237259 | |
98% |
5750-76-5 | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine | |
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl | |
183.42 | |
183.42 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
- 2,4,5-Trichloropyrimidine, 98%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only