Learn More
2(3 )-tert-butyl-4 méthoxyphénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25013-16-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H16O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.247 |
Numéro MDL | MFCD01779059 |
Clé InChI | MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy |
CID PubChem | 8456 |
ChEBI | CHEBI:76358 |
Nom IUPAC | 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol |
SMILES | CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23530.18 |
50 g |
23.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23530.30 |
250 g |
69.90€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11485537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23530.0B |
1000 g |
255.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used as an industrial antioxidant. It is used as a food additive, preservative in food packaging, animal feed, cosmetics, rubber, and petroleum products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2(3)-tert-butyl-4-méthoxyphénol est utilisé comme antioxydant industriel. Il est utilisé comme additif alimentaire, conservateur dans les emballages alimentaires, les aliments pour animaux, les cosmétiques, le caoutchouc et les produits pétroliers.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol, le chloroforme, les graisses et les huiles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit sombre. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants.
Identifiants chimiques
25013-16-5 | |
180.247 | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
8456 | |
2-tert-butyl-4-méthoxyphénol |
C11H16O2 | |
MFCD01779059 | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
CHEBI:76358 | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O |
Spécification
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol | |
55°C to 65°C | |
MFCD01779059 | |
14,1547 | |
Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water. | |
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O | |
180.247 | |
CHEBI:76358 | |
96% |
25013-16-5 | |
C11H16O2 | |
Light sensitive | |
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy | |
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N | |
2-tert-butyl-4-méthoxyphénol | |
8456 | |
180.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H302
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 246-563-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only