Learn More
2(3 )-tert-butyl-4 méthoxyphénol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485537
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used as an industrial antioxidant. It is used as a food additive, preservative in food packaging, animal feed, cosmetics, rubber, and petroleum products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2(3)-tert-butyl-4-méthoxyphénol est utilisé comme antioxydant industriel. Il est utilisé comme additif alimentaire, conservateur dans les emballages alimentaires, les aliments pour animaux, les cosmétiques, le caoutchouc et les produits pétroliers.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol, le chloroforme, les graisses et les huiles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit sombre. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire C11H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.247
Numéro MDL MFCD01779059
Clé InChI MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
CID PubChem 8456
ChEBI CHEBI:76358
Nom IUPAC 2-tert-butyl-4-méthoxyphénol
SMILES CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Point de fusion 55°C to 65°C
Quantité 1000 g
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,1547
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 96%