Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-pipéridinyloxy)-N-propylacétamide
Code produit. 11489770
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 902837-33-6
Formule moléculaire C10H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.282
Numéro MDL MFCD08064279
Clé InChI HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
CID PubChem 43196816
Nom IUPAC 2-pipéridine-3-yloxy-N-propylacétamide
SMILES CCCNC(=O)COC1CCCNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.28