Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-pipéridinyloxy)-N-propylacétamide
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 200.28 |