Learn More
2-(3-Méthoxyphényl)-4-acide méthylthiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
25.60€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS 879636-95-0
Formule moléculaire C12H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 249.28
Numéro MDL MFCD06857927
Clé InChI WFBWIROXKGGXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-methoxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxyphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxy _phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methyl
CID PubChem 4980373
Nom IUPAC 2-(3-methoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15451346
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54566.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15431346
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54566.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15441346
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54566.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
879636-95-0
249.28
WFBWIROXKGGXAW-UHFFFAOYSA-N
4980373
COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
C12H11NO3S
MFCD06857927
2-3-methoxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxyphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxy _phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methyl
2-(3-methoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Spécification
2-(3-Methoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
C12H11NO3S
2-3-methoxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxyphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-3-methoxy _phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-3-methoxyphenyl-4-methyl
COC1=CC=CC(=C1)C1=NC(C)=C(S1)C(O)=O
249.28
249.28
879636-95-0
MFCD06857927
WFBWIROXKGGXAW-UHFFFAOYSA-N
2-(3-methoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
4980373
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante