Learn More
2,3-Diphényl-2-cyclopropen-1-one, 99 % (poids sec), peut cont. Jusqu’à 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475057
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886-38-4
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00001311
Clé InChI HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
CID PubChem 65057
ChEBI CHEBI:53074
Nom IUPAC diphenylcycloprop-2-en-1-one
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
Point de fusion 119°C to 121°C
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec) , peut consommer jusqu’à 5 % d’eau
Quantité 1 g
Beilstein 608049
Merck Index 14,3308
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 99%