Learn More
2,3-diméthylhydroquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219553
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-43-5
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00009997
Clé InChI BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
CID PubChem 69100
Nom IUPAC 2,3-diméthylbenzène-1,4-diol
SMILES CC1=C(C)C(O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethylhydroquinone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223.0°C to 225.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre