Learn More
2-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10103184
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 910037-05-7
Formule moléculaire C12H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.273
Numéro MDL MFCD09064997
Clé InChI IRLARMCZZWFRCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, 2-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
CID PubChem 2993332
Nom IUPAC 2-[3-(diméthylamino)propoxy]benzonitrile
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 97%