Learn More
2-[3-(Diméthylamino)propoxy]aniline, 97 %, Thermo Scientific™
121.00€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1134-76-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H18N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.278 |
Numéro MDL | MFCD08687610 |
Clé InChI | XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine |
CID PubChem | 18672712 |
Nom IUPAC | 2-[3-(diméthylamino)propoxy]aniline |
SMILES | CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10193174
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59614CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
121.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10022114
|
Thermo Scientific Maybridge
CC59614DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
290.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1134-76-5 | |
194.278 | |
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N | |
18672712 | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N |
C11H18N2O | |
MFCD08687610 | |
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine | |
2-[3-(diméthylamino)propoxy]aniline |
Spécification
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline | |
96.5 | |
97% | |
MFCD08687610 | |
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N | |
2-[3-(diméthylamino)propoxy]aniline | |
18672712 | |
97% |
1134-76-5 | |
100.0 | |
C11H18N2O | |
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine | |
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N | |
194.278 | |
194.28 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
Mention d’avertissement GHS :danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.