Learn More
2,3-Diméthoxy-5-méthyl-1,4-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.50€ - 565.00€
Identifiants chimiques
CAS 605-94-7
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00001595
Clé InChI UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
CID PubChem 69068
ChEBI CHEBI:27906
Nom IUPAC 2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11406516
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24777.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11416516
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24777.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11426516
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24777.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
605-94-7
182.18
UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
69068
2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
C9H10O4
MFCD00001595
2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
CHEBI:27906
COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
Spécification
2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
57°C to 60°C
MFCD00001595
Light sensitive
UIXPTCZPFCVOQF-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
69068
182.18
605-94-7
C9H10O4
1640422
2,3-dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone, coenzyme q0, ubiquinone 0, 2,3-dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone, ubiquinone q0, ubiquinone-o, ubiquinone-0, coq0, 2-methyl-4,5-dimethoxy-p-quinone, 2,3-dimethoxy-5-methylbenzoquinone
COC1=C(OC)C(=O)C(C)=CC1=O
182.18
CHEBI:27906
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 210-100-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante