Learn More
Acide 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10235624
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 260063-21-6
Formule moléculaire C7H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 186.181
Numéro MDL MFCD07801102
Clé InChI DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro
CID PubChem 6483880
Nom IUPAC 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4 ] acide dioxine-5-carboxylique
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.19
Pourcentage de pureté 97%