Learn More
2,3-dihydro-1H-indol-2-ylméthanol, Thermo Scientific™
136.00€ - 800.00€
Identifiants chimiques
CAS 27640-31-9
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.193
Clé InChI GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
CID PubChem 2794664
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-indol-2-ylméthanol
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10157042
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO01098CB
250 mg Flacon en verre ambré
136.00€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10123822
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO01098DA
1 g Flacon en verre ambré
330.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10396564
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO01098DE
5 g Flacon en verre ambré
800.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
27640-31-9
149.193
indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
2,3-dihydro-1H-indol-2-ylméthanol
C9H11NO
GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
2794664
C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
Spécification
2, 3-Dihydro-1H-indol-2-ylmethanol
97%
indolin-2-ylmethanol, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl-methanol, 1h-indole-2-methanol, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-indol-2-yl methanol, 2-hydroxymethylindoline, acmc-209gye, 2-hydroxymethyl-indoline, indolin-2-ylmethan-1-ol, rs-2-hydroxymethylindoline, +-2-hydroxymethyl-indoline
C1C(NC2=CC=CC=C21)CO
149.193
149.19
27640-31-9
C9H11NO
GRPOFAKYHPAXNP-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1H-indol-2-ylméthanol
2794664
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.