Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
83.80€ - 690.00€
Identifiants chimiques
CAS | 29668-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.16 |
Numéro MDL | MFCD00239451 |
Clé InChI | BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde |
CID PubChem | 2795033 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldéhyde |
SMILES | O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10679944
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01404CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
83.80€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10356922
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01404DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
285.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10452624
|
Thermo Scientific Maybridge
CC01404DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
690.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
29668-43-7 | |
164.16 | |
BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N | |
2795033 | |
O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1 |
C9H8O3 | |
MFCD00239451 | |
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde | |
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldéhyde |
Spécification
2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde | |
97% | |
MFCD00239451 | |
BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldéhyde | |
2795033 | |
97% |
29668-43-7 | |
C9H8O3 | |
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde | |
O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1 | |
164.16 | |
164.16 |