Learn More
2,3-Difluoro-4-méthylphénol, 97 %
Code produit. 11386949
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261763-45-5
Formule moléculaire C7H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.12
Numéro MDL MFCD01631651
Clé InChI NVYIUITYVMVHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,3-difluoro-4-methyl, acmc-20ajxd, 2,3-difluoro-4-methyl phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-phenol, phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci
CID PubChem 2774151
Nom IUPAC 2,3-difluoro-4-méthylphénol
SMILES CC1=C(F)C(F)=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-methylphenol
Point de fusion 35°C to 38°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 144.12
Pourcentage de pureté 97%