Learn More
2,3-dichlorothiophène, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 11966821
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 17249-79-5
Formule moléculaire C4H2Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 153.02
Clé InChI LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 2,3-dichloro, thiophene, dichloro, pubchem15351, acmc-20a4oq, 2,3-dichloro thiophene, 2,3-dichloro-thiophene, 2,3-bis chloranyl thiophene, ksc332o3r
CID PubChem 140207
Nom IUPAC 2,3-dichlorothiophène
SMILES C1=CSC(=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichlorothiophene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -37°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4700g/mL
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Indice de réfraction 1.5687
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.47
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.2g/L (20 c)
Poids de la formule 153.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dichlorothiophene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./