Learn More
2,3-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
78.90€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6574-97-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.008 |
Numéro MDL | MFCD00016372 |
Clé InChI | OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b |
CID PubChem | 736567 |
Nom IUPAC | 2,3-dichlorobenzonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11462557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14809.06 |
5 g |
78.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14809.14 |
25 g |
302.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,3-Dichlorobenzonitrile, is used as a reactant involved in nucleophilic aromatic fluorination, reactions with magnesium amides for synthesis of carboxamides, Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,3-dichlorobenzonitrile est utilisé comme réactif impliqué dans la fluoration aromatique nucléophile, les réactions avec les amides de magnésium pour la synthèse de carboxamides, les réactions de couplage de la Souzuki-Miyaura. Il sʼagit dʼune importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est miscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
6574-97-6 | |
172.008 | |
OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N | |
736567 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N |
C7H3Cl2N | |
MFCD00016372 | |
benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b | |
2,3-dichlorobenzonitrile |
Spécification
2,3-Dichlorobenzonitrile | |
60°C to 65°C | |
C7H3Cl2N | |
UN3439 | |
benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b | |
OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dichlorobenzonitrile | |
736567 | |
98% |
6574-97-6 | |
114°C (6 mmHg) | |
MFCD00016372 | |
2438753 | |
It is miscible with water. | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N | |
172.008 | |
172.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only