Learn More
Acide 2,3-dichlorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489817
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2,3-Dichlorobenzeneboronic acid is used as a reactant for Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is also used in preparation of biologically and pharmacologically active molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,3-Dichlorobenzèneboronique est utilisé comme réactif pour les réactions de couplage de Suzuki-Miyaura. Il est également utilisé dans la préparation de molécules biologiquement et pharmacologiquement actives.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151169-74-3
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD01075703
Clé InChI TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
CID PubChem 2734661
Nom IUPAC Acide (2,3-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 233°C to 242°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 98%