Learn More
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453844
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3Le Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone est utilisé comme réactif pour les accouplements oxydatifs et les réactions de cyclisation et la déshydrogénation des alcools, des phénols et des cétones stéroïdes. Il est également utilisé dans la synthèse des 1,2-benzisoxazoles. Il s’agit d’un réactif de transfert d‘électrons utile pour la synthèse de quinoléines à partir d’imines et d’alcynes ou d’alcènes.
Solubilité
Soluble dans le benzène, le méthanol, l’acide acétique et le dioxane et légèrement soluble dans le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-58-2
Formule moléculaire C8Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 227
Numéro MDL MFCD00001593
Clé InChI HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
CID PubChem 6775
Nom IUPAC 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
SMILES C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Point de fusion 214°C to 218°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 747939
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3063
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane.
Poids de la formule 227.01
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.