Learn More
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465363
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Use in textiles, as organic catalyst, as chemical intermediate, as additive in dye binders. Also used as an important catalyst to produce 3,3-dichlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
À utiliser comme désinfectant de semence, dans les textiles, comme catalyseur organique, comme intermédiaire chimique, comme additif dans les liants à colorants, comme agent antisalissures. Il est également utilisé pour contrôler les algues bleues-vertes dans les étangs, les lacs et les piscines. Il est également utilisé comme catalyseur important pour produire de la 3,3-dichloro benzine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,008 g/l). Soluble dans le toluène chaud presque transparent.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-80-6
Formule moléculaire C10H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 227.04
Numéro MDL MFCD00001677
Clé InChI SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone, dichlone, diclone, 2,3-dichloronaphthoquinone, phygon, algistat, sanquinon, uniroyal, phygon paste, dichloronaphthoquinone
CID PubChem 8342
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
Point de fusion 193°C to 196°C (sublimation)
Point d’ébullition 275°C (2 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1073511
Merck Index 14,3045
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.008g/L). Soluble in hot toluene almost transparency.
Nom IUPAC 2,3-dichloro-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
Poids de la formule 227.05
Pourcentage de pureté 98%